Kluczowe dokumenty
SAB2108968
Sigma-Aldrich
Anti-TIGIT (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
IST1, MGC117220
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIGIT(201633)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek immunoglobinowych PVR (poliovirus receptor). Produkt tego genu ulega ekspresji na kilku klasach limfocytów T, w tym na pęcherzykowych limfocytach B pomocniczych (TFH). Wykazano, że białko wiąże PVR z wysokim powinowactwem; uważa się, że wiązanie to wspomaga interakcje między TFH i komórkami dendrytycznymi w celu regulacji odpowiedzi komórek B zależnych od komórek T.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego TIGIT
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ALRIHSVEGDLRRKSAGQEEWSPSAPSPPGSCVQAEAAPAGLCGEQRGED
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)