Przejdź do
FCMAB201F
Milli-Mark® Przeciwciało anty-CD57-FITC, klon TB01
clone TB01, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
Galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, Glucuronosyltransferase P, GlcAT-P, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
TB01, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TB01, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... B3GAT1(27087)
General description
110 kDa Obserwowane
Przeciwciało rozpoznaje epitop węglowodanowy CD57 obecny na kilku cząsteczkach powierzchniowych. W układzie nerwowym epitop ten jest szczególnie widoczny na glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) (Funaro, 1997). Eptop dla TB01 jest wrażliwy na neuraminidazę i bromelainę, ale odporny na trypsynę (Funaro, 1997).
Anty-CD57, TBO1, został włączony do szóstego międzynarodowego warsztatu i konferencji na temat ludzkich antygenów różnicowania leukocytów, a badania przeprowadzone przez wiele laboratoriów potwierdziły jego reaktywność z CD57 (Funaro, 1997).
Immunogen
Pula linii komórkowych nerwiaka niedojrzałego
Application
Milli-Mark Anti-CD57-FITC Antibody, klon TB01 to przeciwciało przeciwko CD57 do stosowania w FC.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje ludzki antygen CD57.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgM sprzężona z FITC w 0,05 M buforze Tris-HCl z 1% BSA, azydkiem sodu w stężeniu 0,097% przy pH 7,2.
Analysis Note
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FCMAB182FFCMAB198FFCMAB194F
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
Gene Information
human ... B3GAT1(27087)
Gene Information
human ... FUT4(2526)
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
Gene Information
human ... CD38(952)
clone
TB01, monoclonal
clone
C3D-1, monoclonal
clone
6.5B5, monoclonal
clone
AT13/5, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
FCMAB201F04053252412028