Kluczowe dokumenty
SAB4700276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD16 antibody produced in mouse
clone MEM-154, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
Wybierz wielkość
100 μG
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-154, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCGR3A(2214)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-154 reaguje z epitopem na antygenie CD16, który rezyduje w pobliżu pętli FG (prawdopodobnie pętli BC lub C′E). CD16 jest receptorem o niskim powinowactwie dla zagregowanych IgG (antygen FcgammaRIII). Przeciwciało MEM-154 reaguje z granulocytami CD16+.
Immunogen
Granulocyty ludzkie
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy ludzkich komórek krwi metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 5-10 μg/ml próbki.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej Tris, pH 8,0, z 15 mM azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)