Kluczowe dokumenty
SAB2108060
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC8A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
94kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, dog, horse, rabbit, guinea pig, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC8A(56262)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego LRRC8A
Działania biochem./fizjol.
LRRC8A to białko należące do rodziny białek bogatych w leucynę, które biorą udział w różnych procesach biologicznych, w tym w adhezji komórek, transporcie komórkowym i interakcjach hormon-receptor. LRRC8A jest przypuszczalnym czteroprzebiegowym białkiem transmembranowym, które odgrywa rolę w rozwoju komórek B. Defekty w tym genie powodują autosomalną dominującą agammaglobulinemię typu non-Bruton, chorobę niedoboru odporności wynikającą z defektów dojrzewania komórek B. Gen ten koduje białko należące do rodziny białek bogatych w leucynę, które są zaangażowane w różne procesy biologiczne, w tym adhezję komórek, transport komórkowy i interakcje hormon-receptor. Ten członek rodziny jest przypuszczalnie czteroprzebiegowym białkiem transmembranowym, które odgrywa rolę w rozwoju komórek B. Defekty w tym genie powodują autosomalną dominującą agammaglobulinemię typu nie-Brutona, chorobę niedoboru odporności wynikającą z defektów dojrzewania komórek B. Dla tego genu zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IPVTELRYFADTQPAYRILKPWWDVFTDYISIVMLMIAVFGTLQVTQDK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel G P Turner et al.
Biophysical journal, 121(9), 1643-1659 (2022-04-05)
Caveola membrane structures harbor mechanosensitive chloride channels (MCCs; including chloride channel 2, chloride channel 3, and SWELL1, also known as LRRC8A) that form a swelling-activated chloride current (ICl,swell) and play an important role in cell volume regulation and mechanoelectrical signal