Kluczowe dokumenty
SAB1411161
Sigma-Aldrich
Anti-CADM3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BIgR, FLJ10698, IGSF4B, NECL1, Necl-1, TSLL1, synCAM3
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CADM3(57863)
Opis ogólny
IGSF4B jest białkiem specyficznym dla mózgu, związanym z niezależnymi od wapnia cząsteczkami adhezji komórka-komórka znanymi jako nektyny (patrz PVRL3; MIM 607147) (Kakunaga et al., 2005 [PubMed 15741237]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CADM3 (AAH33819.1, 1 a.a. ~ 398 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGAPAASLLLLLLLFACCWAPGGANLSQDDSQPWTSDETVVAGGTVVLKCQVKDHEDSSLQWSNPAQQTLYFGEKRALRDNRIQLVTSTPHELSISISNVALADEGEYTCSIFTMPVRTAKSLVTVLGIPQKPIITGYKSSLREKDTATLNCQSSGSKPAARLTWRKGDQELHGEPTRIQEDPNGKTFTVSSSVTFQVTREDDGASIVCSVNHESLKGADRSTSQRIEVLYTPTAMIRPDPPHPREGQKLLLHCEGRGNPVPQQYLWEKEGSVPPLKMTQESALIFPFLNKSDSGTYGCTATSNMGSYKAYYTLNVNDPSPVPSSSSTYHAIIGGIVAFIVFLLLIMLIFLGHYLIRHKGTYLTHEAKGSDDAPDADTAIINAEGGQSGGDDKKEYFI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Madison Catalanotto et al.
Translational oncology, 39, 101837-101837 (2023-11-21)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a developmental program that consists of the loss of epithelial features concomitant with the acquisition of mesenchymal features. Activation of EMT in cancer facilitates the acquisition of aggressive traits and cancer invasion. EMT plasticity (EMP), the