Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108057
Sigma-Aldrich
Anti-PNPLA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-ADPN, Anty-C22orf20, Anty-iPLA(2)epsilon
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNPLA3(80339)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego PNPLA3
Działania biochem./fizjol.
PNPLA3 jest lipazą triacyloglicerolową, która pośredniczy w hydrolizie triacylogliceroli w adipocytach. Białko, które wydaje się być związane z błoną, może być zaangażowane w równowagę zużycia / magazynowania energii w adipocytach. Białko kodowane przez ten gen jest lipazą triacyloglicerolową, która pośredniczy w hydrolizie triacyloglicerolu w adipocytach. Kodowane białko, które wydaje się być związane z błoną, może być zaangażowane w równowagę zużycia / magazynowania energii w adipocytach.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CSPKGCPAETKAEATPRSILRSSLNFFLGNKVPAGAEGLSTFPSFSLEKS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)