Kluczowe dokumenty
843310
TOYOPEARL® LABPAK Bulk Media Sampler
LABPAK HMW Size Exclusion Resin Sampler, pkg of 3 × 150 mL
Wybierz wielkość
3 X 150 ML
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 150 ML
1940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
pkg of 3 × 150 mL
metody
HPLC: suitable
Matryca
fully porous particle
wielkość cząstki
45 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Produkty LabPak to wielomililitrowe pojemniki z masowymi nośnikami TOYOPEARL i TSKgel. Zazwyczaj zawierają one 3 lub 4 różne typy ligandów oferowane dla określonego trybu chromatografii. Są one przydatne dla inżynierów rozwojowych, którzy chcą zapoznać się z właściwościami fizycznymi żywicy w różnych systemach buforowych. Większe ilości żywicy w produktach LabPak umożliwiają pakowanie kolumn o szerszym ID i dłuższych niż dostępne w produktach ToyoScreen. Pomaga to chemikom rozwojowym lub inżynierom lepiej mierzyć w rzeczywistych warunkach pakowania takie właściwości, jak dynamiczna zdolność wiązania, selektywność i wydajność kolumny.
Zastosowanie
Próbniki TOYOPEARL® Size Exclusion LABPAK umożliwiają stosowanie kilku żywic TOYOPEARL® w celu określenia, która z nich najlepiej sprawdza się w konkretnym zastosowaniu. Żywice TOYOPEARL® są stosowane w mediach separacyjnych i żywicach.
Komponenty
SEC Media: HW-55F, HW-65F, HW75F (high molecular weight range)
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marina Urmann et al.
mAbs, 2(4), 395-404 (2010-06-19)
A novel cation-exchange resin, Eshmuno™ S, was compared to Fractogel® SO3(-) (M) and Toyopearl GigaCap S-650M. The stationary phases have different base matrices, and carry specific types of polymeric surface modifications. Three monoclonal antibodies (mAbs) were used as model proteins
Tim Blaschke et al.
Journal of chromatography. A, 1218(29), 4720-4726 (2011-06-22)
Adsorption of native as well as mono-, di-, and tri-PEGylated lysozyme on Toyopearl Gigacap S-650M in sodium phosphate buffer is studied by isothermal titration calorimetry and by independent adsorption equilibrium measurements at pH 6 and 25°C. The production and separation
Leonard Wt Fweja et al.
The Journal of dairy research, 77(3), 357-367 (2010-06-26)
Lactoperoxidase (LP) was isolated from whey protein by cation-exchange using Carboxymethyl resin (CM-25C) and Sulphopropyl Toyopearl resin (SP-650C). Both batch and column procedures were employed and the adsorption capacities and extraction efficiencies were compared. The resin bed volume to whey