Kluczowe dokumenty
SAB1401851
Sigma-Aldrich
Anti-PNPLA3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADPN, C22orf20, iPLA(2)epsilon
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNPLA3(80339)
Opis ogólny
Gen fosfolipazy podobnej do patatyny zawierający domenę 3 (PNPLA3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 22q13.3. Białko kodowane przez ten gen jest lipazą triacyloglicerolową.
Immunogen
PNPLA3 (AAH65195.1, 1 a.a. ~ 481 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MYDAERGWSLSFAGCGFLGFYHVGATRCLSEHAPHLLRDARMLFGASAGALHCVGVLSGIPLEQTLQVLSDLVRKARSRNIGIFHPSFNLSKFLRQGLGKCLPANVHQLISGKIGISLTRVSDGENVLVSDFRSKDEVVDALVCSCFMPFYSGLIPPSFRGVRYVDGGVSDNVPFIDAKTTITVSPFYGEYDICPKVKSTNFLHVDITKLSLRLCTGNLYLLSRAFVPPDLKVLGEICLRGYLDAFRFLEEKGICNRPQPGLKSSSEGMDPEVAMPSWANMSLDSSPESAALAVRLEGDELLDHLRLSILPWDESILDTLSPRLATALSEEMKDKGGYMSKICNLLPIRIMSYVMLPCTLPVESAIAIVQRLVTWLPDMPDDVLWLQWVTSQVFTRVLMCLLPASRSQMPVSSQQASPCTPEQDWPCWTPCSPEGCPAETKAEATPRSILRSSLNFFLGNKVPAGAEGLSTFPSFSLEKSL
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PNPLA3 wyprodukowane u królika zostało użyte w metodzie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
PNPLA3 (patatynopodobna domena fosfolipazy zawierająca 3) obejmuje lipogenną aktywność transacetylazy. Wiadomo, że zmiany w PNPLA3 (patatyna jak domena fosfolipazy zawierająca 3) zwiększają zawartość tłuszczu w hepatocytach, promując w ten sposób nasilenie niealkoholowej choroby wątroby. Stwierdzono, że gen ten jest związany ze stłuszczeniem wątroby, zwłóknieniem wątroby i rakiem. PNPLA3 może być zaangażowany w homeostazę energetyczną. PNPLA3 pośredniczy w hydrolizie triacylogliceroli w adipocytach i jest zaangażowany w równowagę zużycia energii i jej magazynowania w adipocytach.
PNPLA3 pośredniczy w hydrolizie triacylogliceroli w adipocytach i jest zaangażowany w równowagę zużycia energii i jej magazynowania w adipocytach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Sookoian et al.
World journal of gastroenterology, 18(42), 6018-6026 (2012-11-17)
Genome-wide and candidate gene association studies have identified several variants that predispose individuals to developing nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). However, the gene that has been consistently involved in the genetic susceptibility of NAFLD in humans is patatin-like phospholipase domain
Cyanidin-3-O-beta-glucoside protects against liver fibrosis induced by alcohol via regulating energy homeostasis and AMPKautophagy signaling pathway
Wan T, et al.
Journal of functional foods, 37, 16-24 (2017)
PNPLA3 and RNF7 Gene Variants are Associated with the Risk of Developing Liver Fibrosis and Cirrhosis in an Eastern European Population.
Kupcinskas J
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases : JGLD, 26(1), 37-43 (2017)
Takahisa Kawaguchi et al.
PloS one, 7(6), e38322-e38322 (2012-06-22)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) includes a broad range of liver pathologies from simple steatosis to cirrhosis and fibrosis, in which a subtype accompanying hepatocyte degeneration and fibrosis is classified as nonalcoholic steatohepatitis (NASH). NASH accounts for approximately 10-30% of
The PNPLA3 I148M variant modulates the fibrogenic phenotype of human hepatic stellate cells.
Bruschi FV
Hepatology, 65(6), 1875-1890 (2017)