Merck
SAB2106810
Sigma-Aldrich
Anti-TAT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, horse, mouse, bovine, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAT(6898)
rat ... Tat(24813)
Powiązane kategorie
Immunogen
The immunogen for anti-TAT antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human TAT
Działania biochem./fizjol.
Tat catalyzes the conversion of L-tyrosine and 2-oxoglutarate to 4-hydroxyphenylpyruvate and L-glutamate; It is involved in gluconeogenesis.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: PGLQPVRPSGAMYLMVGIEMEHFPEFENDVEFTERLIAEQAVHCLPATCF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3