Przejdź do
MABT838
Przeciwciało przeciw miozynie 7 (MYH7), klon BA-D5
clone BA-D5, from mouse
Synonim(y):
Myosin heavy chain 7, Myosin heavy chain slow isoform, MyHC-slow, Myosin heavy chain, Cardiac muscle beta isoform, MyHC-beta)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BA-D5, monoclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
2
773,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BA-D5, monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYH7(4625)
General description
Miozyna-7 (UniProt: Q9BE39; znana również jako łańcuch ciężki miozyny 7, izoforma wolna łańcucha ciężkiego miozyny, MyHC-slow, łańcuch ciężki miozyny, izoforma beta mięśnia sercowego, MyHC-beta) jest kodowana przez gen MYH7 (Gene ID: 282714) u bydła. Miozyny są cząsteczkami motorycznymi opartymi na aktynie z aktywnością ATPazy niezbędną do skurczu mięśni. Miozyny tworzą regularne dwubiegunowe grube włókna, które wraz z cienkimi włóknami aktyny stanowią podstawową jednostkę kurczliwą mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego. Miozyna-7 jest składnikiem grubych filamentów miofibryli. Zawiera miejsca wiążące aktyny i ATP w swojej konserwatywnej domenie katalitycznej głowy. Jej region wiążący aktynę jest zlokalizowany w aminokwasach 655-677 i 757-771, a region wiążący ATP jest zlokalizowany w aminokwasach 178-185. Miozyna-7 ma N-końcową domenę podobną do SH3 (aa 32-81), domenę motoryczną miozyny (aa 85-778) i domenę IQ (aa 781-810). Miozyna mięśniowa jest heksamerycznym białkiem, które składa się z 2 podjednostek łańcucha ciężkiego (MHC), 2 podjednostek łańcucha lekkiego alkalicznego (MLC) i 2 podjednostek łańcucha lekkiego regulatorowego (MLC-2). Ograniczona proteoliza łańcucha ciężkiego miozyny wytwarza jedną lekką meromiozynę (LMM) i jedną ciężką meromiozynę (HMM). HMM może być dalej rozszczepiony na dwa globularne podfragmenty (S1) i 1 podfragment w kształcie pręta (S2).
Zaobserwowano ~220 kDa; obliczono 223,23 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczona miozyna z bydlęcego przedsionka.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła miozynę 7 (MYH7) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Goh, Q., et. al. (2017). Elife. 6. pii: e20007).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła miozynę 7 (MYH7) w aplikacjach Western Blotting (De Jong, A., et. al. (2017). PLoS One. 12(3):e0174043; Gan, Z., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2564-75).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła miozynę 7 (MYH7) w zastosowaniach immunofluorescencji (Gan, Z., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2564-75; Pannerec, A., et. al. (2016). Aging (Albany NY). 8(4):712-29).
Anti-Myosin 7 (MYH7), klon BA-D5, nr kat. MABT838, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa miozynę-7 i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon BA-D5 wykrywa miozynę-7 u wielu gatunków ssaków. Wykrywa zarówno alfa-, jak i beta-wolny łańcuch ciężki miozyny.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse soleus muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Myosin 7 (MYH7) in mouse soleus muscle tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT846MABT840MABT25
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human, opossum, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
BA-D5, monoclonal
clone
6F12H3, monoclonal
clone
SC-71, monoclonal
clone
5B11.1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... MYH7(4625)
Gene Information
mouse ... Myh1(17879)
Gene Information
human ... MYH2(4620)
Gene Information
human ... MYH2(4620)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c