Kluczowe dokumenty
SAB2104756
Sigma-Aldrich
Anti-MATN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CMP, Anti-CRTM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, guinea pig, human, bovine, rabbit, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MATN1(4146)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MATN1
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes a member of von Willebrand factor A domain containing protein family. This family of proteins are thought to be involved in the formation of filamentous networks in the extracellular matrices of various tissues. Mutations of this gene ha
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KYLIDNSFTVSSGARPGAQKVGIVFTDGRSQDYINDAAKKAKDLGFKMFA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)