MT51344055
Mettler-Toledo InLab® Routine & Routine Pro pH electrodes
L × diam. 120 mm × 12 mm, Multipin™ connector, Temperature probe NTC 30 kOhm, With ISM
Synonim(y):
kombinowana elektroda pH z wielostykowym złączem
Wybierz wielkość
1930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1930,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass shaft
glass, HA membrane
opis
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL™ with Ag+ -trap
Without cable
built for SevenGo Duo™ SG23 and SevenGo Duo pro™ SG68 and SG78
Właściwości
Multipin™ connector
Temperature probe NTC 30 kOhm
With ISM
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344055
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
zakres pH
0-14
Opis ogólny
Zaprojektowane do dokładnych pomiarów w szerokim zakresie typów próbek.
Elektrolit w konwencjonalnych układach odniesienia srebro/chlorek srebra musi być nasycony chlorkiem srebra. W przypadku krytycznych mediów, takich jak te zawierające siarczki lub białka, spowoduje to zanieczyszczenie membrany siarczkiem srebra. Nie ma to miejsca w przypadku elektrod InLab, które są wyposażone w odprowadzenie ARGENTHAL™ i pułapkę jonów srebra, które zapewniają, że elektrolit pozostaje całkowicie wolny od jonów srebra.
System referencyjny ARGENTHAL poprawia również żywotność i dokładność pomiaru w różnych temperaturach próbki. Szklany trzon zapewnia odporność na próbki organiczne i korozyjne.
Do głowicy śrubowej S7 można podłączyć różne kable, co pozwala na użycie z szeroką gamą mierników.
- Referencja ARGENTHAL
- Pułapka jonów srebra
- Szklany trzon
- Odłączany kabel
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)