Kluczowe dokumenty
S1340000
Stearic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
Wybierz wielkość
916,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
916,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
1 mmHg ( 173.7 °C)
rodzina API
stearic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)