Merck
ABE1338
Przeciwciało anty-METTL14
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
N6-adenosine-methyltransferase subunit METTL14, m6A methyltransferase METTL14, Methyltransferase-like protein 14
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... METTL14(57721)
General description
Podjednostka metylotransferazy N6-adenozyny METTL14 (EC 2.1.1.62; UniProt Q9HCE5; znana również jako metylotransferaza m6A METTL14, białko podobne do metylotransferazy 14) jest kodowana przez gen METTL14 (znany również jako KIAA1627) (Gene ID 57721) u człowieka. N(6)-Metyloadenozyna (m(6)A) reprezentuje najbardziej rozpowszechnioną wewnętrzną modyfikację w przekaźnikach i długich niekodujących RNA. Ta odwracalna modyfikacja jest instalowana przez "pisarzy" metylacji m(6)A i usuwana przez demetylazy, które służą jako "wymazywacze". Ponadto, specyficzne dla metylu białka wiążące, głównie z rodziny domen YTH, działają jako "czytniki" i pośredniczą w efekcie poprzez wiązanie się ze zmodyfikowanymi transkryptami. METTL14 jest składnikiem jądrowego kompleksu metylotransferaz (pisarzy) składającego się z METTL3, METTL14 i WTAP. Co najmniej 2 demetylazy (wymazywacze), ALKBH5 i FTO, mogą katalizować reakcję odwrotną. Rola m(6)A w regulacji losów komórek i rozwoju embrionalnym podkreśla istnienie kolejnej warstwy regulacji epigenetycznej na poziomie RNA.
Zaobserwowano ~56 kDa. Obliczono 52,15 kDa (człowiek), 52,12/40,72 kDa (izoforma mysia 1/2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający wewnętrznej sekwencji z C-końcowej połowy ludzkiego METTL14.
Application
To przeciwciało anty-METTL14 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania METTL14.
Biochem/physiol Actions
Sekwencja immunogenu jest obecna w ludzkim METTL14 (UniProt Q9HCE5) i obu izoformach splicingowych mysiego METTL14 (Uniprot Q3UIK4).
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected METTL14 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of METTL3 attenuates blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm response to PRMT5 inhibition via IFN signaling.
Rethnam, et al.
Blood advances, 6, 5330-5344 (2023)
Fanpeng Zhao et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 70-70 (2021-10-02)
N6-methyladenosine (m6A) modification of RNA influences fundamental aspects of RNA metabolism and m6A dysregulation is implicated in various human diseases. In this study, we explored the potential role of RNA m6A modification in the pathogenesis of Alzheimer disease (AD). We
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE133804055977355376