Kluczowe dokumenty
SAB2104130
Sigma-Aldrich
Anti-ASCL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ASH2, Anti-HASH2, Anti-MASH2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, bovine, dog, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASCL2(430)
Opis ogólny
Achaete scute-like 2 (Ascl2) jest podstawowym czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa. Jego ekspresję wykazuje podstawa krypt jelita cienkiego i grubego oraz łożysko. Gen ten jest mapowany na ludzki chromosom 11p15.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ASCL2
Działania biochem./fizjol.
Achaete scute-like 2 (Ascl2) jest dalszym celem sygnalizacji WNT. Może działać jako czynnik regulacyjny, który reguluje los komórek raka okrężnicy. Ascl2 jest również odpowiedzialny za różnicowanie linii trofoblastów w normalnym łożysku.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QALRQHVPHGGASKKLSKVETLRSAVEYIRALQRLLAEHDAVRNALAGGL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of an ASCL2 related stem cell signature and IGF2 in colorectal cancer liver metastases with 11p15.5 gain
Stange DE, et al.
Gut, 59(9), 1236-1244 (2010)
Yin Tian et al.
The Journal of biological chemistry, 289(52), 36101-36115 (2014-11-06)
Ascl2, a basic helix-loop-helix transcription factor, is a downstream target of WNT signaling that controls the fate of intestinal cryptic stem cells and colon cancer progenitor cells. However, its involvement in colon cancer and downstream molecular events is largely undefined;