Kluczowe dokumenty
SAB2103325
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A32 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ23872, Anti-MFT, Anti-MFTC
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, yeast, horse, guinea pig, human, rat, dog, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC25A32
Działania biochem./fizjol.
SLC25A32 transportuje folian przez wewnętrzne błony mitochondriów. Metabolizm folianów jest rozprowadzany między przedziałami cytozolowymi i mitochondrialnymi. SLC25A32 jest transporterem, który przenosi foliany z cytoplazmy do mitochondriów (Titus i Moran, 2000 [PubMed 10978331]).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NRLPEAQLSTVEYISVAALSKIFAVAATYPYQVRARLQDQHMFYSGVID
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min-Zhi Peng et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(7), 375-375 (2022-06-22)
The SLC25A32 dysfunction is associated with neural tube defects (NTDs) and exercise intolerance, but very little is known about disease-specific mechanisms due to a paucity of animal models. Here, we generated homozygous (Slc25a32Y174C/Y174C and Slc25a32K235R/K235R) and compound heterozygous (Slc25a32Y174C/K235R) knock-in