Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki15 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
AB12.38.35C3.3F9, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
1
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AB12.38.35C3.3F9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
Interleukina-2 (IL-2) jest powszechnie uważana za cytokinę prozapalną, która stymuluje reakcje immunologiczne zależne od limfocytów T i kontroluje regulatorowe limfocyty T lub Treg. Strukturalnie uważa się, że IL-2 ma fałd typu wiązki 4-helisy i wykorzystuje nowy receptor cytokinowy typu I (IL-21R) ze wspólnym receptorem cytokinowym łańcucha gamma. IL-2 może również nasilać choroby, w których pośredniczy Th1, w tym autoimmunologiczne zapalenie stawów, a także może być interesującym celem klinicznym dla tych chorób. IL-2 została również wskazana jako potencjalna terapia infekcji i raka. Terapie przeciwnowotworowe obejmujące połączenie rekombinowanej IL-2 i rekombinowanego interferonu alfa okazały się obiecujące w badaniach klinicznych.
~15 kDa obserwowane
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej IL-2.
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Cytokiny i receptory cytokin
Wykrywaj interleukinę-2 (IL-2) za pomocą tego przeciwciała przeciw interleukinie-2 (IL-2), klon 3F9 zatwierdzony do stosowania w WB.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ludzkie białko rekombinowane IL-2
Ludzkie białko rekombinowane IL-2
Evaluated by Western Blot in lysate from cells expressing human IL-2 recombinant protein.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 10 µg of human IL-2 recombinant protein.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 10 µg of human IL-2 recombinant protein.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?