Kluczowe dokumenty
SAB2101878
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC4104, Anti-NKEFB, Anti-PRP, Anti-PRX2, Anti-Peroxiredoxin 2
Wybierz wielkość
100 μL
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, goat, human, sheep, dog, mouse, guinea pig, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX2(7001)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PRDX2
Działania biochem./fizjol.
PRDX2 jest członkiem rodziny peroksiredoksyn - enzymów antyoksydacyjnych, które redukują nadtlenek wodoru i wodoronadtlenki alkilowe. Może odgrywać antyoksydacyjną rolę ochronną w komórkach i może przyczyniać się do aktywności przeciwwirusowej limfocytów T CD8(+). Białko to może mieć działanie proliferacyjne i odgrywać rolę w rozwoju lub progresji raka. Struktura krystaliczna tego białka została rozdzielona do 2,7 angstremów. Gen ten koduje członka rodziny peroksiredoksyn enzymów antyoksydacyjnych, które redukują nadtlenek wodoru i wodoronadtlenki alkilowe. Kodowane białko może odgrywać antyoksydacyjną rolę ochronną w komórkach i może przyczyniać się do aktywności przeciwwirusowej limfocytów T CD8 (+). Białko to może mieć działanie proliferacyjne i odgrywać rolę w rozwoju lub progresji raka. Struktura krystaliczna tego białka została rozdzielona do 2,7 angstremów. Dla tego genu zidentyfikowano warianty transkrypcyjne kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VLGVSVDSQFTHLAWINTPRKEGGLGPLNIPLLADVTRRLSEDYGVLKTD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vishakha Tiwarekar et al.
Journal of virology, 92(17) (2018-06-22)
We found earlier that ectopic expression of the cytidine deaminase APOBEC3G (A3G) in Vero cells inhibits measles virus (MV), respiratory syncytial virus, and mumps virus, while the mechanism of inhibition remained unclear. A microarray analysis revealed that in A3G-transduced Vero
Blendi Ura et al.
International journal of molecular medicine, 44(6), 2329-2335 (2019-10-23)
Uterine leiomyomas are benign smooth muscle cell tumors originating from the myometrium. The present study focused on leiomyoma and myometrium phosphoproteome enrichment by using immobilized metal affinity chromatography (IMAC). The phosphoproteome was analyzed by two‑dimensional gel electrophoresis coupled with mass