Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2100200
Sigma-Aldrich
Anti-BACE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-β-Site APP-cleaving enzyme 1, Anti-ASP2, Anti-BACE, Anti-FLJ90568, Anti-HSPC104
Wybierz wielkość
100 μL
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1910,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, guinea pig, mouse, rat, horse, dog, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BACE1(23621)
Opis ogólny
β-site APP cleaving enzyme (BACE-1) is known as β-secretase. It consists of an N-terminal signal peptide (SP), a pro-peptide (Pro) domain, a catalytic domain, a transmembrane domain and a C-terminal tail.
BACE1, a member of the peptidase A1 protein family, is a type I integral membrane glycoprotein and aspartic protease that is found mainly in the Golgi.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human BACE1
Działania biochem./fizjol.
β-site APP cleaving enzyme (BACE-1) acts as a rate-limiting enzyme of amyloid-β-peptide (Aβ). Overexpression of BACE-1 leads to increased β-secretase activity.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GQGYYVEMTVGSPPQTLNILVDTGSSNFAVGAAPHPFLHRYYQRQLSSTY
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
pHluorin-BACE1-mCherry Acts as a Reporter for the Intracellular Distribution of Active BACE1 In Vitro and In Vivo
Zhao L, et al.
Cells, 8(5), 474-474 (2019)
Proteolytic processing of Neuregulin-1
Willem M
Brain Research Bulletin, 126(5), 178-182 (2016)
beta-Site APP cleaving enzyme up-regulation induced by 4-hydroxynonenal is mediated by stress-activated protein kinases pathways
Tamagno E, et al.
Journal of Neurochemistry, 92(3), 628-636 (2005)
Chang Qu et al.
Journal of advanced research, 35, 231-243 (2022-01-14)
Honokiol (HO) exerts neuroprotective effects in several animal models of Alzheimer's disease (AD), but the poor dissolution hampers its bioavailability and therapeutic efficacy. A novel honokiol nanoscale drug delivery system (Nano-HO) with smaller size and excellent stability was developed in
Edward T Parkin et al.
PloS one, 17(1), e0255715-e0255715 (2022-01-14)
The amyloid cascade hypothesis proposes that excessive accumulation of amyloid beta-peptides is the initiating event in Alzheimer's disease. These neurotoxic peptides are generated from the amyloid precursor protein via sequential cleavage by β- and γ-secretases in the 'amyloidogenic' proteolytic pathway.