Kluczowe dokumenty
SAB2101483
Sigma-Aldrich
Anti-MKNK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GPRK7, Anti-MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2, Anti-MNK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, dog, human, horse, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MKNK2(2872)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego MKNK2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MKNK2 produkowane u królików jest odpowiednie do analizy western blot.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SDFGLQCSARPDMPASQPIDIPDAKKRGKKRGRATDSFSGRFEDVYQL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bixia Huang et al.
Brain and behavior, 12(7), e2634-e2634 (2022-05-25)
Trigeminal neuralgia (TN) is a neuropathic pain that occurs in branches of the trigeminal nerve. MicroRNAs (miRNAs) have been considered key mediators of neuropathic pain. This study was aimed to elucidate the pathophysiological function and mechanisms of miR-223-3p in mouse
Christos Karampelias et al.
Nature chemical biology, 18(9), 942-953 (2022-06-14)
Regenerating pancreatic β-cells is a potential curative approach for diabetes. We previously identified the small molecule CID661578 as a potent inducer of β-cell regeneration, but its target and mechanism of action have remained unknown. We now screened 257 million yeast