Kluczowe dokumenty
SAB2101462
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ32599, Anti-FLJ46391, Anti-Myocyte enhancer factor 2B, Anti-RSRFR2
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEF2B(4207)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MEF2B
Działania biochem./fizjol.
Gen ten reprezentuje liczne transkrypty read-through, które obejmują geneID:729991 i 100271849. Przewiduje się, że wiele transkryptów read-through jest kandydatami do rozpadu za pośrednictwem nonsensu (NMD) i uważa się je za niekodujące. Przewiduje się, że niektóre transkrypty mogą być zdolne do reinicjacji translacji w dalszym AUG, co skutkuje ekspresją co najmniej jednej izoformy czynnika wzmacniającego miocyty 2B (MEF2B) z tego locus read-through.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GLGPPCAGCPWPTAGPGRRSPGGTSPERSPGTARARGDPTSLQASSEKTQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)