Kluczowe dokumenty
SAB1410780
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ32599, FLJ46391, MGC189732, MGC189763, RSRFR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEF2B(4207)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten reprezentuje liczne transkrypty read-through, które obejmują geneID:729991 i 100271849. Przewiduje się, że wiele transkryptów read-through jest kandydatami do rozpadu za pośrednictwem nonsensu (NMD) i uważa się je za niekodujące. Przewiduje się, że niektóre transkrypty mogą być zdolne do reinicjacji translacji w dalszym AUG, co skutkuje ekspresją co najmniej jednej izoformy czynnika wzmacniającego miocyty 2B (MEF2B) z tego locus read-through. Co najmniej jeden dodatkowy wariant i izoforma MEF2B może ulegać ekspresji z promotora downstream i jest przypisany do geneID:100271849. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MEF2B (NP_005910.1, 1 a.a. ~ 365 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGRKKIQISRILDQRNRQVTFTKRKFGLMKKAYELSVLCDCEIALIIFNSANRLFQYASTDMDRVLLKYTEYSEPHESRTNTDILETLKRRGIGLDGPELEPDEGPEEPGEKFRRLAGEGGDPALPRPRLYPAAPAMPSPDVVYGALPPPGCDPSGLGEALPAQSRPSPFRPAAPKAGPPGLVHPLFSPSHLTSKTPPPLYLPTEGRRSDLPGGLAGPRGGLNTSRSLYSGLQNPCSTATPGPPLGSFPFLPGGPPVGAEAWARRVPQPAAPPRRPPQSASSLSASLRPPGAPATFLRPSPIPCSSPGPWQSLCGLGPPCAGCPWPTAGPGRRSPGGTSPERSPGTARARGDPTSLQASSEKTQQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)