Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
SAB2701959
Sigma-Aldrich
Anti-HMGA2 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
HMGI-C, HMGIC, LIPO, STQTL9
Wybierz wielkość
100 μL
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
12 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.7 mg/mL
metody
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-50000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HMGA2(8091)
Opis ogólny
High mobility group A2 (HMGA2) protein is a non-histone architectural transcription factor.[1] This protein belongs to the high-mobility group adenine/thymine (AT)-hook (HMGA) family.[2] HMGA2 is expressed in the mesenchyme prior differentiation and tumors of epithelial origin.[3] The HMGA2 gene is located on the human chromosome at 12q14.3.[4]
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 109 of HMGA2 (Uniprot ID#P52926)
Zastosowanie
Anti-HMGA2 antibody produced in rabbit has been used in immunohistochemistry (1:250)[5], (1:100)[6], (1:4000)[7].
Działania biochem./fizjol.
High mobility group A2 (HMGA2) protein is involved in regulating the activity of various genes by binding to the adenine/thymine (AT)-rich sequences present in the minor groove of B‑form DNA. This protein plays a role in many biological processes such as the DNA damage repair process, senescence, apoptosis, and cell cycle process. HMGA2 protein also plays a role in epithelial-mesenchymal transition and telomere restoration.[1] Overexpression of HMG2A gene is observed in metastatic lung adenocarcinoma.[8]
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
1XPBS, 20% Glycerol (pH7). 0.025% ProClin 300 was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng Hu et al.
Nature genetics, 47(2), 158-163 (2015-01-13)
Human papillomavirus (HPV) integration is a key genetic event in cervical carcinogenesis. By conducting whole-genome sequencing and high-throughput viral integration detection, we identified 3,667 HPV integration breakpoints in 26 cervical intraepithelial neoplasias, 104 cervical carcinomas and five cell lines. Beyond
Shizhen Zhang et al.
International journal of oncology, 55(4), 775-788 (2019-08-23)
The high mobility group A2 (HMGA2) protein is a non‑histone architectural transcription factor that modulates the transcription of several genes by binding to AT‑rich sequences in the minor groove of B‑form DNA and alters the chromatin structure. As a result, HMGA2
Asahiro Morishita et al.
Cancer research, 73(14), 4289-4299 (2013-06-01)
The non-histone chromatin-binding protein HMGA2 is expressed predominantly in the mesenchyme before its differentiation, but it is also expressed in tumors of epithelial origin. Ectopic expression of HMGA2 in epithelial cells induces epithelial-mesenchymal transition (EMT), which has been implicated in
Madhu S Kumar et al.
Nature, 505(7482), 212-217 (2013-12-07)
Non-small-cell lung cancer (NSCLC) is the most prevalent histological cancer subtype worldwide. As the majority of patients present with invasive, metastatic disease, it is vital to understand the basis for lung cancer progression. Hmga2 is highly expressed in metastatic lung
Yong Sun Lee et al.
Genes & development, 21(9), 1025-1030 (2007-04-18)
HMGA2, a high-mobility group protein, is oncogenic in a variety of tumors, including benign mesenchymal tumors and lung cancers. Knockdown of Dicer in HeLa cells revealed that the HMGA2 gene is transcriptionally active, but its mRNA is destabilized in the