Kluczowe dokumenty
SAB2100431
Sigma-Aldrich
Anti-CIITA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C2TA, Anti-CIITA IV, Anti-Class II, major histocompatibility complex, transactivator, Anti-MHC2TA, Anti-NLRA
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
123 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIITA(4261)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CIITA
Działania biochem./fizjol.
CIITA jest białkiem z kwaśną domeną aktywacji transkrypcji, 4 LRR (powtórzeniami bogatymi w leucynę) i domeną wiążącą GTP. Białko znajduje się w jądrze i działa jako pozytywny regulator transkrypcji genów głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy II i jest określane jako "główny czynnik kontroli" ekspresji tych genów. Białko wiąże również GTP i wykorzystuje wiązanie GTP do ułatwienia własnego transportu do jądra. Po znalezieniu się w jądrze nie wiąże DNA, ale raczej wykorzystuje wewnętrzną aktywność acetylotransferazy (AT) do działania w sposób podobny do koaktywatora. Mutacje w tym genie są związane z zespołem nagich limfocytów typu II (znanym również jako dziedziczny niedobór MHC klasy II lub złożony niedobór odporności z niedoborem HLA klasy II), zwiększoną podatnością na reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane i prawdopodobnie zawał mięśnia sercowego. Gen ten koduje białko z kwaśną domeną aktywacji transkrypcji, 4 LRR (powtórzenia bogate w leucynę) i domeną wiążącą GTP. Białko znajduje się w jądrze i działa jako pozytywny regulator transkrypcji genów głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy II i jest określane jako "główny czynnik kontroli" ekspresji tych genów. Białko wiąże również GTP i wykorzystuje wiązanie GTP do ułatwienia własnego transportu do jądra. Po znalezieniu się w jądrze nie wiąże DNA, ale raczej wykorzystuje wewnętrzną aktywność acetylotransferazy (AT) do działania w sposób podobny do koaktywatora. Mutacje w tym genie są związane z zespołem nagich limfocytów typu II (znanym również jako dziedziczny niedobór MHC klasy II lub złożony niedobór odporności z niedoborem HLA klasy II), zwiększoną podatnością na reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane i prawdopodobnie zawał mięśnia sercowego. Uwaga dotycząca sekwencji: Ten rekord RefSeq został utworzony z danych sekwencji transkryptu i genomu, ponieważ nie był dostępny pojedynczy transkrypt dla pełnej długości genu. Zakres tego transkryptu jest wspierany przez wyrównania transkryptów. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YNKFTAAGAQQLAASLRRCPHVETLAMWTPTIPFSVQEHLQQDSRISLR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)