Kluczowe dokumenty
SAB2100116
Sigma-Aldrich
Anti-AMOT (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Angiomotin, Anti-KIAA1071
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, dog, rabbit, horse, guinea pig, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMOT(154796)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego AMOT
Działania biochem./fizjol.
AMOT należy do rodziny motin białek wiążących angiostatynę, charakteryzujących się konserwatywnymi domenami typu coiled-coil i C-końcowymi motywami wiążącymi PDZ. Białko ulega ekspresji głównie w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych, a także w większych naczyniach łożyska, gdzie może pośredniczyć w hamującym wpływie angiostatyny na tworzenie się rurek i migrację komórek śródbłonka w kierunku czynników wzrostu podczas tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Gen ten należy do rodziny motin białek wiążących angiostatynę, charakteryzujących się konserwatywnymi domenami zwiniętej cewki i C-końcowymi motywami wiążącymi PDZ. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych, a także w większych naczyniach łożyska, gdzie może pośredniczyć w hamującym wpływie angiostatyny na tworzenie rurek i migrację komórek śródbłonka w kierunku czynników wzrostu podczas tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TANKQLAEKEYEGSEDTRKTISQLFAKNKESQREKEKLEAELATARSTNE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)