Kluczowe dokumenty
SAB2100025
Sigma-Aldrich
Anti-ACE2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ACEH, Anti-Angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, Anti-DKFZP434A014
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACE2(59272)
Opis ogólny
Enzym konwertujący angiotensynę-2 (ACE2), znany również jako ACEH (homolog ACE), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xp22.2. Ace 2, integralne białko błonowe, ulega ekspresji głównie w śródbłonku naczyniowym, płucach, sercu, nerkach i jądrach. Białko zawiera N-końcową domenę PD i C-końcową domenę podobną do kolektryny (CLD).
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ACE2
Działania biochem./fizjol.
ACE2 należy do rodziny enzymów konwertujących angiotensynę z grupy dipeptydylokarboksydypeptydaz i wykazuje znaczną homologię z ludzkim enzymem konwertującym angiotensynę 1. To wydzielane białko katalizuje rozszczepienie angiotensyny I do angiotensyny 1-9 i angiotensyny II do rozszerzającej naczynia angiotensyny 1-7. Specyficzna dla narządów i komórek ekspresja tego genu sugeruje, że może on odgrywać rolę w regulacji czynności układu sercowo-naczyniowego i nerek, a także płodności. Ponadto kodowane białko jest funkcjonalnym receptorem dla glikoproteiny spike ludzkich koronawirusów SARS i HCoV-NL63. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny dipeptydylokarboksydypeptydaz enzymu konwertującego angiotensynę i wykazuje znaczną homologię do ludzkiego enzymu konwertującego angiotensynę 1. Białko to katalizuje rozszczepienie angiotensyny I do angiotensyny 1-9. Specyficzna dla narządów i komórek ekspresja tego genu sugeruje, że może on odgrywać rolę w regulacji czynności układu sercowo-naczyniowego i nerek, a także płodności. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FVTAPKNVSDIIPRTEVEKAIRMSRSRINDAFRLNDNSLEFLGIQPTLGP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chiara Agostinis et al.
Frontiers in immunology, 13, 957224-957224 (2022-10-01)
SARS-CoV-2 is a devastating virus that induces a range of immunopathological mechanisms including cytokine storm, apoptosis, inflammation and complement and coagulation pathway hyperactivation. However, how the infection impacts pregnant mothers is still being worked out due to evidence of vertical
Chris Tikellis et al.
International journal of peptides, 2012, 256294-256294 (2012-04-27)
Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) shares some homology with angiotensin-converting enzyme (ACE) but is not inhibited by ACE inhibitors. The main role of ACE2 is the degradation of Ang II resulting in the formation of angiotensin 1-7 (Ang 1-7) which opposes
ACE2 is on the X chromosome: could this explain COVID-19 gender differences?
Esther Culebras et al.
European heart journal (2020-06-25)