MAB1281
Anti-Nuclei Antibody, clone 235-1
clone 235-1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HuNu
Wybierz wielkość
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 lutego 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
235-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
moc wejściowa
sample type neural stem cell(s)
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
All human cell types
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescencja wykorzystuje cząsteczki fluorescencyjne sprzężone z przeciwciałami do lokalizacji białek, potwierdzania modyfikacji i wizualizacji kompleksów białkowych.
Protokoły
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.