Kluczowe dokumenty
SAB3500979
Sigma-Aldrich
Anti-ACE2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ACE2(59272)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu aminokwasom w pobliżu centrum ludzkiego ACE2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500979.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael A Crackower et al.
Nature, 417(6891), 822-828 (2002-06-21)
Cardiovascular diseases are predicted to be the most common cause of death worldwide by 2020. Here we show that angiotensin-converting enzyme 2 (ace2) maps to a defined quantitative trait locus (QTL) on the X chromosome in three different rat models
M Donoghue et al.
Circulation research, 87(5), E1-E9 (2000-09-02)
ACE2, the first known human homologue of angiotensin-converting enzyme (ACE), was identified from 5' sequencing of a human heart failure ventricle cDNA library. ACE2 has an apparent signal peptide, a single metalloprotease active site, and a transmembrane domain. The metalloprotease
S R Tipnis et al.
The Journal of biological chemistry, 275(43), 33238-33243 (2000-08-05)
A novel human zinc metalloprotease that has considerable homology to human angiotensin-converting enzyme (ACE) (40% identity and 61% similarity) has been identified. This metalloprotease (angiotensin-converting enzyme homolog (ACEH)) contains a single HEXXH zinc-binding domain and conserves other critical residues typical
Zhen Zou et al.
Nature communications, 5, 3594-3594 (2014-05-08)
The potential for avian influenza H5N1 outbreaks has increased in recent years. Thus, it is paramount to develop novel strategies to alleviate death rates. Here we show that avian influenza A H5N1-infected patients exhibit markedly increased serum levels of angiotensin
Wenhui Li et al.
Nature, 426(6965), 450-454 (2003-12-04)
Spike (S) proteins of coronaviruses, including the coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome (SARS), associate with cellular receptors to mediate infection of their target cells. Here we identify a metallopeptidase, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), isolated from SARS coronavirus (SARS-CoV)-permissive