SAB1412328
ANTI-ATF3 antibody produced in mouse
clone 8D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATF3
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2410,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF3(467)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKEKTECLQKESEKLESVNAELKAQIEELKNEKQHLIYMLNLHRPTCIVRAQNGRTPEDERNLFIQQIKEGTLQS
Działania biochem./fizjol.
ATF3 odgrywa podwójną rolę w rozwoju raka poprzez stymulowanie apoptozy w niezmienionych komórkach nabłonka sutka MCF10A (linia komórkowa progresji raka piersi), a także konserwuje agresywne komórki MCF10CA1a i promuje ich ruchliwość.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)