Kluczowe dokumenty
SAB1411928
Sigma-Aldrich
ANTI-MUS81 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ21012, FLJ44872, MUS81
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUS81(80198)
Opis ogólny
Specyficzna dla struktury MUS81 podjednostka endonukleazy jest genem naprawy DNA, zmapowanym na ludzkim chromosomie 11q13.1. Kodowane białko należy do rodziny białek XPF / ERCC4 (xeroderma pigmentosum, grupa komplementacyjna F).
Immunogen
MUS81 (NP_079404.2, 1 a.a. ~ 551 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAPVRLGRKRPLPACPNPLFVRWLTEWRDEATRSRHRTRFVFQKALRSLRRYPLPLRSGKEAKILQHFGDGLCRMLDERLQRHRTSGGDHAPDSPSGENSPAPQGRLAEVQDSSMPVPAQPKAGGSGSYWPARHSGARVILLVLYREHLNPNGHHFLTKEELLQRCAQKSPRVAPGSAPPWPALRSLLHRNLVLRTHQPARYSLTPEGLELAQKLAESEGLSLLNVGIGPKEPPGEETAVPGAASAELASEAGVQQQPLELRPGEYRVLLCVDIGETRGGGHRPELLRELQRLHVTHTVRKLHVGDFVWVAQETNPRDPANPGELVLDHIVERKRLDDLCSSIIDGRFREQKFRLKRCGLERRVYLVEEHGSVHNLSLPESTLLQAVTNTQVIDGFFVKRTADIKESAAYLALLTRGLQRLYQGHTLRSRPWGTPGNPESGAMTSPNPLCSLLTFSDFNAGAIKNKAQSVREVFARQLMQVRGVSGEKAAALVDRYSTPASLLAAYDACATPKEQETLLSTIKCGRLQRNLGPALSRTLSQLYCSYGPLT
Działania biochem./fizjol.
MUS81 odgrywa istotną rolę w metabolizmie intermediatów replikacji. U ssaków MUS81 oddziałuje z niekatalitycznymi podjednostkami niezbędnej endonukleazy specyficznej dla struktury mejotycznej (EME) 1 lub EME 2, tworząc kompleksy heterodimerowe. Kompleksy te mają zdolność rozszczepiania widełek replikacyjnych (RF) in vitro. Obniżona ekspresja Mus81 zwiększa wrażliwość komórek raka jelita grubego na leki chemioterapeutyczne poprzez indukowanie zatrzymania fazy S i apoptozy poprzez aktywację szlaku CHK1.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M N Boddy et al.
Cell, 107(4), 537-548 (2001-11-24)
Mus81, a fission yeast protein related to the XPF subunit of ERCC1-XPF nucleotide excision repair endonuclease, is essential for meiosis and important for coping with stalled replication forks. These processes require resolution of X-shaped DNA structures known as Holliday junctions.
Fan Wu et al.
Clinics and research in hepatology and gastroenterology, 41(5), 592-601 (2017-03-16)
The inhibition of Mus81, a critical DNA repair gene, is recently related to the chemosensitivity of several human cancer cells such as hepatocellular carcinoma (HCC) cells. However, the role of Mus81 knockdown in chemotherapy response of colon cancer cells remains
Heike Duda et al.
Developmental cell, 39(6), 740-755 (2016-12-21)
While DNA replication and mitosis occur in a sequential manner, precisely how cells maintain their temporal separation and order remains elusive. Here, we unveil a double-negative feedback loop between replication intermediates and an M-phase-specific structure-selective endonuclease, MUS81-SLX4, which renders DNA
Junctions on the road to cancer.
Matthew C Whitby
Nature structural & molecular biology, 11(8), 693-695 (2004-07-29)