QIA39
FragEL DNA Fragmentation Detection Kit, Fluorescent - TdT Enzyme
Synonim(y):
TUNEL Assay
Wybierz wielkość
2760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 50 tests
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
flow cytometry: suitable
moc wejściowa
sample type cell suspension(s)
sample type frozen section(s)
sample type paraffin section(s)
sample type fixed-cell preparation(s)
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Komponenty
Ostrzeżenie
Charakterystyka techniczna
Zasada
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Frey, T. 1997. Cytometry28, 253.
Shapiro, H.M. 1995. Practical Flow Cytometry, Third Edition. Wiley-Liss Inc., New York, New York.
Darzynkiewicz, Z., et al. 1992. Cytometry13, 795.
Gavrieli, Y., et al. 1992. J. Cell Biol.119, 493.
Fawthrop, D. J., et al. 1991. Arch. Toxicol.65, 437.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunology145, 1859.
Wyllie, A. H. 1980. Nature284, 555.
Kerr, J. F. R., et al. 1972. Br. J. Cancer26, 239.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2