Merck
SAB4200852
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-p53, mysie monoklonalne
clone BP53-12, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BP53-12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.06-0.125 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line whole extract
immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human A431cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Białko p53 zostało po raz pierwszy zidentyfikowane w kompleksie z dużym antygenem T wirusa małpiego 40 (SV40).4-5 p53 jest klasyfikowany jako kluczowy supresor nowotworów i jest najczęściej zmutowanym genem w ludzkich nowotworach; jest zmutowany w ponad 50% wszystkich ludzkich nowotworów.6 Ze względu na swoją kluczową rolę w odpowiedzi na uszkodzenie DNA (DDR), p53 jest często określany jako "strażnik genomu" i sugeruje się, że jest najczęściej badanym ludzkim genem wszechczasów.7-8 Mutacje p53 są częste w raku piersi, płuc, okrężnicy, jajnika, mózgu, jąder i pęcherza moczowego, czerniaku, nerwiakowłókniakomięsaku i niektórych typach białaczki1-8.
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-p53 specyficznie rozpoznaje epitop odporny na denaturację na białku jądrowym p53 naczelnych i nie reaguje z innymi białkami komórkowymi".
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu (~53 kDa), immunofluorescencji, immunoprecypitacji1, immunohistochemii2 i ChIP3.
Działania biochem./fizjol.
Ludzkie białko p53 typu dzikiego to 393-aminokwasowa fosfoproteina jądrowa obecna w jądrze wszystkich normalnych komórek ssaków, gdzie wydaje się być zaangażowana w regulację proliferacji komórek. Normalne białko ma bardzo krótki okres półtrwania i jest obecne w niewielkich ilościach w normalnych tkankach i komórkach. W przeciwieństwie do tego, zmutowane białko p53 wytwarzane przez komórki złośliwe jest zwykle produktem mutacji punktowej w genie p53 prowadzącej do substytucji pojedynczego aminokwasu, co znacznie wydłuża okres półtrwania białka. Nagromadzenie wysokiego poziomu białka p53 jest potencjalnym markerem nowotworowym.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący. Stężenie przeciwciał: ∼ 1,0 mg/ml
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznychin vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)