Kluczowe dokumenty
SAB1409429
Sigma-Aldrich
Anti-PDHA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PDHA, PDHCE1A, PHE1A
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 93.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDHA1(5160)
Opis ogólny
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej to kodowany jądrowo kompleks multienzymów macierzy mitochondrialnej, który zapewnia podstawowe połączenie między glikolizą a cyklem kwasów trikarboksylowych (TCA) poprzez katalizowanie nieodwracalnej konwersji pirogronianu do acetylo-CoA. Kompleks PDH składa się z wielu kopii 3 enzymów: E1 (PDHA1); transacetylazy dihydrolipolowej (DLAT; MIM 608770) (E2; EC 2.3.1.12); oraz dehydrogenazy dihydrolipolowej (DLD; MIM 238331) (E3; EC 1.8.1.4). Enzym E1 jest heterotetramerem składającym się z 2 podjednostek alfa i 2 podjednostek beta. Podjednostka E1-alfa zawiera miejsce aktywne E1 i odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu kompleksu PDH (Brown et al., 1994 [PubMed 7853374]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PDHA1 (NP_000275.1, 1 a.a. ~ 390 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRKMLAAVSRVLSGASQKPASRVLVASRNFANDATFEIKKCDLHRLEEGPPVTTVLTREDGLKYYRMMQTVRRMELKADQLYKQKIIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPTDHLITAYRAHGFTFTRGLSVREILAELTGRKGGCAKGKGGSMHMYAKNFYGGNGIVGAQVPLGAGIALACKYNGKDEVCLTLYGDGAANQGQIFEAYNMAALWKLPCIFICENNRYGMGTSVERAAASTDYYKRGDFIPGLRVDGMDILCVREATRFAAAYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKSDPIMLLKDRMVNSNLASVEELKEIDVEVRKEIEDAAQFATADPEPPLEELGYHIYSSDPPFEVRGANQWIKFKSVS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)