Kluczowe dokumenty
SAB1409347
Sigma-Aldrich
Anti-GIMAP6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686A01175, FLJ22690, IAN6, hIAN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GIMAP6(474344)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do nadrodziny białek wiążących GTP i do podrodziny białek wiążących nukleotydy związanych z immunologią (IAN). U ludzi geny podrodziny IAN znajdują się w klastrze w 7q36.1. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu, jeden kodujący białko, a drugi prawdopodobnie niekodujący białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GIMAP6 (NP_078987.3, 1 a.a. ~ 292 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEEEEYEQIPQENPPEELSQDPVLELSGGLREKEQKTPRRLRLILMGKTGSGKSATGNSILGRDVFESKLSTRPVTKTSQRRSREWAGKELEVIDTPNILSPQVSPEVADAICQAIVLSAPGPHAVLLVTQLGRFTDEDQQVVRRLQEVFGVGVLGHTILVFTRKEDLAGGSLEDYVRETNNQALAWLDVTLARRHCGFNNRAQGEEQEAQLRELMEKVEAIMWENEGDYYSNKAYQYTQQNFRLKELQERQVSQGQGSEDVPGEESWLEGLSQIQKESEEAHRCLLGKADL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)