Kluczowe dokumenty
CLS432027
Corning® CoolBox, 2XT System
workstation, double capacity, orange
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
1 EA
4860,00 zł
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
workstation, double capacity
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432027
rozmiar
21.0 cm × 14.3 cm × 13.4 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 15.0 cm, External Dimensions
kolor
orange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Systemy Corning CoolBox 2XT to stacje robocze z chłodzeniem stołowym, które mieszczą dwa stojaki CoolRack i zapewniają chłodzenie lub zamrażanie próbek bez lodu, elektryczności lub baterii. Systemy CoolBox są wszechstronne i przystosowane do różnych formatów próbek i temperatur. Modułowa konstrukcja umożliwia wykorzystanie termoprzewodzących modułów próbek 9118 i 9121 do przechowywania probówek mikrofugowych, fiolek kriogenicznych, probówek lub płytek PCR, płytek testowych i innych.
  • Zawiera dwa (2) rdzenie chłodzące XT do chłodzenia od 0,5° do 4°C.
  • Mieści dwa (2) moduły na próbki
  • Zawiera namagnesowany kołnierz i wskaźnik temperatury od 1° do 8°C dla wizualnego zapewnienia właściwej temperatury.
  • Do użytku z dowolnym 30-miejscowym modułem Corning CoolRack Tubes Module
  • Wewnętrzne rdzenie chłodzące lub mrożące zapewniają temperaturę od 0,5° do 4°C przez ponad 10 godzin przy otwartej pokrywie i ponad 16 godzin przy zamkniętej pokrywie.
  • Systemy CoolBox mogą być również używane z suchym lodem w celu stworzenia kompaktowej, przenośnej stacji roboczej do szybkiego zamrażania bakterii, wirusów lub białek.
Informacje prawne
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
CoolSink is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)