Kluczowe dokumenty
SAB1408940
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARX antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ISSX, MRX29, MRX32, MRX33, MRX36, MRX38, MRX43, MRX54, MRX76
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARX(170302)
Opis ogólny
Gen ten jest genem zawierającym homeobox, ulegającym ekspresji podczas rozwoju. Eksprymowane białko zawiera dwie konserwowane domeny, peptyd C (lub domenę aristaless) i domenę homeobox klasy podobnej do prd. Jest członkiem rodziny białek związanych z aristalessem grupy II, której członkowie ulegają ekspresji głównie w ośrodkowym i / lub obwodowym układzie nerwowym. Uważa się, że gen ten jest zaangażowany w rozwój OUN. Mutacje w tym genie powodują opóźnienie umysłowe sprzężone z chromosomem X i padaczkę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARX (NP_620689, 159 a.a. ~ 264 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LKISQAPQVSISRSKSYRENGAPFVPPALDELGGPGGVTHPEERLGVAGGPGSAPAAGGTGTEDEELLEDEEDEDEEEELLEDEELLEDDARALLKEPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)