Kluczowe dokumenty
SAB1409155
Sigma-Aldrich
Anti-GSTA4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686D21185, GSTA4-4, GTA4
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTA4(2941)
Opis ogólny
Cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationowej są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Enzymy te są zaangażowane w obronę komórkową przed toksycznymi, rakotwórczymi i farmakologicznie aktywnymi związkami elektrofilowymi. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Ten gen koduje S-transferazę glutationową należącą do klasy alfa. Geny klasy alfa, które znajdują się w klastrze na chromosomie 6, są wysoce spokrewnione i kodują enzymy o aktywności peroksydazy glutationowej, które działają w detoksykacji produktów peroksydacji lipidów. Reaktywne elektrofilmy wytwarzane przez metabolizm oksydacyjny są powiązane z wieloma chorobami zwyrodnieniowymi, w tym chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera, zaćmą i miażdżycą. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GSTA4 (NP_001503.1, 1 a.a. ~ 222 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAARPKLHYPNGRMESVRWVLAAAGVEFDEEFLETKEQLYKLQDGNHLLFQQVPMVEIDGMKLVQTRSILHYIADKHNLFGKNLKERTLIDMYVEGTLDLLELLIMHPFLKPDDQQKEVVNMAQKAIIRYFPVFEKILRGHGQSFLVGNQLSLADVILLQTILALEEKIPNILSAFPFLQEYTVKLSNIPTIKRFLEPGSKKKPPPDEIYVRTVYNIFRP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)