Kluczowe dokumenty
SAB1407805
Sigma-Aldrich
Anti-FANCM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FAAP250, KIAA1596, MGC176453
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~75.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FANCM(57697)
Opis ogólny
Grupa komplementacyjna niedokrwistości Fanconiego (FANC) obejmuje obecnie FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1 (zwaną również BRCA2), FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (zwaną również BRIP1), FANCL, FANCM i FANCN (zwaną również PALB2). Wcześniej zdefiniowana grupa FANCH jest taka sama jak FANCA. Niedokrwistość Fanconiego jest genetycznie heterogennym zaburzeniem recesywnym charakteryzującym się niestabilnością cytogenetyczną, nadwrażliwością na czynniki sieciujące DNA, zwiększonym pękaniem chromosomów i wadliwą naprawą DNA. Członkowie grupy komplementarnej niedokrwistości Fanconiego nie wykazują podobieństwa sekwencji; są oni powiązani ze sobą poprzez łączenie się we wspólny kompleks białek jądrowych. Ten gen koduje białko dla grupy dopełniacza M. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FANCM (AAH36056.1, 1 a.a. ~ 669 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSGRQRTLFQTWGSSISRSSGTPGCSSGTERPQSPGSSKAPLPAAAEAQLESDDDVLLVAAYEAERQLCLENGGFCTSAGALWIYPTNCPVRDYQLHISRAALFCNTLVCLPTGLGKTFIAAVVMYNFYRWFPSGKVVFMAPTKPLVTQQIEACYQVMGIPQSHMAEMTGSTQASTRKEIWCSKRVLFLTPQVMVNDLSRGACPAAEIKCLVIDEAHKALGNYAYCQVVRELVKYTNHFRILALSATPGSDIKAVQQVITNLLIGQIELRSEDSPDILTYSHERKVEKLIVPLGEELAAIQKTYIQILESFARSLIQRNVLMRRDIPNLTKYQIILARDQFRKNPSPNIVGIQQGIIEGEFAICISLYHGYELLQQMGMRSLYFFLCGIMDGTKGMTRSKNELGRNEDFMKLYNHLECMFARTRSTSANGISAIQQGDKNKKFVYSHPKLKKLEEVVIEHFKSWNAENTTEKKRDETRVMIFSSFRDSVQEIAEMLSQHQPIIRVMTFVGHASGKSTKGFTQKEQLEVVKQFRDGGYNTLVSTCVGEEGLDIGEVDLIICFDSQKSPIRLVQRMGRTGRKRQGRIVIILSEGREERIYNQSQSNKRSIYKAISSNRQVLHFYQRSPRMVPDGINPKLHKMFITHGVYEPEKPSRNLQRKSSIFSYRDGK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Veselin Andreev et al.
DNA repair, 74, 38-50 (2019-01-05)
Chromatin regulators play crucial roles in the DNA damage response. While the chromatin changes needed for double-strand break repair and nucleotide excision repair have been intensely studied, the chromatin requirements of interstrand crosslink (ICL) repair have remained largely unexplored. Here
Laura Kasak et al.
American journal of human genetics, 103(2), 200-212 (2018-08-04)
Infertility affects around 7% of men worldwide. Idiopathic non-obstructive azoospermia (NOA) is defined as the absence of spermatozoa in the ejaculate due to failed spermatogenesis. There is a high probability that NOA is caused by rare genetic defects. In this
Jing Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 3951-3951 (2020-08-10)
Duplication of mammalian genomes requires replisomes to overcome numerous impediments during passage through open (eu) and condensed (hetero) chromatin. Typically, studies of replication stress characterize mixed populations of challenged and unchallenged replication forks, averaged across S phase, and model a
Jing Huang et al.
Cell reports, 27(6), 1794-1808 (2019-05-09)
Eukaryotic replisomes are driven by the mini chromosome maintenance (MCM [M]) helicase complex, an offset ring locked around the template for leading strand synthesis by CDC45 (C) and GINS (G) proteins. Although the CDC45 MCM GINS (CMG) structure implies that
Daniel González-Acosta et al.
The EMBO journal, 40(14), e106355-e106355 (2021-06-16)
DNA interstrand crosslinks (ICLs) induced by endogenous aldehydes or chemotherapeutic agents interfere with essential processes such as replication and transcription. ICL recognition and repair by the Fanconi Anemia pathway require the formation of an X-shaped DNA structure that may arise