Kluczowe dokumenty
SAB1406883
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA0104, L19mt, MGC20675, MRP-L15, MRP-L19, MRPL15, RLX1, RPML15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~32.23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MRPL19(9801)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein. (provided by RefSeq)
Immunogen
MRPL19 (AAH30144, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAACIAAGHWAAMGLGRSFQAARTLLPPPASIACRVHAGPVRQQSTGPSEPGAFQPPPKPVIVDKHRPVEPERRFLSPEFIPRRGRTDPLKFQIERKDMLERRKVLHIPEFYVGSILRVTTADPYASGKISQFLGICIQRSGRGLGATFILRNVIEGQGVEICFELYNPRVQEIQVVKLEKRLDDSLLYLRDALPEYSTFDVNMKPVVQEPNQKVPVNELRVKMKPKPWSKRWERPNFNIKGIRFDLCLTEQQMKEAQKWNQPWLEFDMMREYDTSKIEAAIWKEIEASKRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)