Przejdź do
230359
3-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-233-9
MDL number:
Assay:
99%
291,00 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, hydroxyl
SMILES string
OCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6,13H,4-5H2
InChI key
YDKIPCCKZKQMDT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
187054188735C27115
description
99%
description
99%
description
98%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
102 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
234 °C (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
functional group
fluoro
functional group
hydroxyl, bromo
functional group
hydroxyl, chloro
functional group
hydroxyl
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)