Key Documents
SAB1406674
Sigma-Aldrich
Anti-SORBS2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARGBP2, FLJ93447, KIAA0777, PRO0618
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~124.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SORBS2(8470)
Opis ogólny
Arg and c-Abl represent the mammalian members of the Abelson family of non-receptor protein-tyrosine kinases. They interact with the Arg/Abl binding proteins via the SH3 domains present in the carboxy end of the latter group of proteins. This gene encodes the sorbin and SH3 domain containing 2 protein. It has three C-terminal SH3 domains and an N-terminal sorbin homology (SoHo) domain that interacts with lipid raft proteins. The subcellular localization of this protein in epithelial and cardiac muscle cells suggests that it functions as an adapter protein to assemble signaling complexes in stress fibers, and that it is a potential link between Abl family kinases and the actin cytoskeleton. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
SORBS2 (NP_066547.1, 1 a.a. ~ 1100 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSYYQRPFSPSAYSLPASLNSSIVMQHGTSLDSTDTYPQHAQSLDGTTSSSIPLYRSSEEEKRVTVIKAPHYPGIGPVDESGIPTAIRTTVDRPKDWYKTMFKQIHMVHKPDDDTDMYNTPYTYNAGLYNPPYSAQSHPAAKTQTYRPLSKSHSDNSPNAFKDASSPVPPPHVPPPVPPLRPRDRSSTEKHDWDPPDRKVDTRKFRSEPRSIFEYEPGKSSILQHERPASLYQSSIDRSLERPMSSASMASDFRKRRKSEPAVGPPRGLGDQSASRTSPGRVDLPGSSTTLTKSFTSSSPSSPSRAKGGDDSKICPSLCSYSGLNGNPSSELDYCSTYRQHLDVPRDSPRAISFKNGWQMARQNAEIWSSTEETVSPKIKSRSCDDLLNDDCDSFPDPKVKSESMGSLLCEEDSKESCPMAWGSPYVPEVRSNGRSRIRHRSARNAPGFLKMYKKMHRINRKDLMNSEVICSVKSRILQYESEQQHKDLLRAWSQCSTEEVPRDMVPTRISEFEKLIQKSKSMPNLGDDMLSPVTLEPPQNGLCPKRRFSIEYLLEEENQSGPPARGRRGCQSNALVPIHIEVTSDEQPRAHVEFSDSDQDGVVSDHSDYIHLEGSSFCSESDFDHFSFTSSESFYGSSHHHHHHHHHHHRHLISSCKGRCPASYTRFTTMLKHERARHENTEEPRRQEMDPGLSKLAFLVSPVPFRRKKNSAPKKQTEKAKCKASVFEALDSALKDICDQIKAEKKRGSLPDNSILHRLISELLPDVPERNSSLRALRRSPLHQPLHPLPPDGAIHCPPYQNDCGRMPRSASFQDVDTANSSCHHQDRGGALQDRESPRSYSSTLTDMGRSAPRERRGTPEKEKLPAKAVYDFKAQTSKELSFKKGDTVYILRKIDQNWYEGEHHGRVGIFPISYVEKLTPPEKAQPARPPPPAQPGEIGEAIAKYNFNADTNVELSLRKGDRVILLKRVDQNWYEGKIPGTNRQGIFPVSYVEVVKKNTKGAEDYPDPPIPHSYSSDRIHSLSSNKPQRPVFTHENIQGGGEPFQALYNYTPRNEDELELRESDVIDVMEKCDDGWFVGTSRRTKFFGTFPGNYVKRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1