Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA006779
Sigma-Aldrich
Anti-USP28 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Deubiquitinating enzyme 28 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 28 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin thioesterase 28 antibody produced in rabbit, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 28 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SWEEVERDSYGGLRNVSAYCLMYINDKLPYFNAEAAPTESDQMSEVEALSVELKHYIQEDNWRFEQEVEEWEEEQSCKIPQMESSTNSSSQDYSTSQEPSVASSHGVRCLSSEHAVIVKEQTAQAIANTARA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP28(57646)
Immunogen
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 28 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
USP28 (peptydaza specyficzna dla ubikwityny 28) jest białkiem deubikwitynującym zaangażowanym w różne procesy komórkowe, takie jak regulacja c-MYC, odpowiedź na uszkodzenie DNA i progresja raka. Jest rekrutowana w miejscu pęknięcia podwójnej nici w celu stabilizacji różnych czynników wymaganych do odpowiedzi na uszkodzenie DNA (DDR). Jest skutecznym biomarkerem prognostycznym ludzkiego raka pęcherza moczowego. Działa również jako negatywny regulator aktywności deubikwitynacji. Podwyższoną ekspresję USP28 odnotowano w raku jelita grubego i piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70775
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philip A Knobel et al.
Molecular and cellular biology, 34(11), 2062-2074 (2014-04-02)
The DNA damage response (DDR) is critical for genome stability and the suppression of a wide variety of human malignancies, including neurodevelopmental disorders, immunodeficiency, and cancer. In addition, the efficacy of many chemotherapeutic strategies is dictated by the status of
Yang Zhen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(50), 34838-34850 (2014-11-02)
USP28 (ubiquitin-specific protease 28) is a deubiquitinating enzyme that has been implicated in the DNA damage response, the regulation of Myc signaling, and cancer progression. The half-life stability of major regulators of critical cellular pathways depends on the activities of
Nikita Popov et al.
Nature cell biology, 9(7), 765-774 (2007-06-15)
The MYC proto-oncogene encodes a transcription factor that has been implicated in the genesis of many human tumours. Here, we used a bar-code short hairpin RNA (shRNA) screen to identify multiple genes that are required for MYC function. One of
R Valero et al.
Genome biology, 2(10), RESEARCH0043-RESEARCH0043 (2001-10-13)
The ubiquitin-dependent protein degradation pathway is essential for the proteolysis of intracellular proteins and peptides. Deubiquitinating enzymes constitute a complex protein family involved in a multitude of cellular processes. The ubiquitin-specific proteases (UBP) are a group of enzymes whose predicted
Guiying Guo et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(5), 4017-4022 (2013-12-19)
This study was conducted to analyze the expression of the ubiquitin-specific protease Usp28 and assess its clinical significance in human bladder cancer. mRNA and protein expression levels of Usp28 were determined by real-time polymerase chain reaction (PCR) and Western blot