Kluczowe dokumenty
SAB1405979
Sigma-Aldrich
Anti-ICAM4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD242, LW
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~29.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ICAM4(3386)
Opis ogólny
Gen ten koduje antygen(y) grupy krwi Landsteiner-Wiener (LW), który należy do nadrodziny immunoglobulin (Ig) i wykazuje podobieństwo do rodziny białek międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej (ICAM). To białko ICAM zawiera 2 domeny Ig-podobne typu C2 i wiąże się z białkiem adhezyjnym leukocytów LFA-1. Molekularną podstawą antygenów grup krwi LW(A)/LW(B) jest pojedyncza zmiana aa w pozycji 100; Gln-100=LW(A) i Arg-100=LW(B). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ICAM4 (NP_001034221.1, 1 a.a. ~ 272 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGSLFPLSLLFFLAAAYPGVGSALGRRTKRAQSPKGSPLAPSGTSVPFWVRMSPEFVAVQPGKSVQLNCSNSCPQPQNSSLRTPLRQGKTLRGPGWVSYQLLDVRAWSSLAHCLVTCAGKTRWATSRITAYSVPGGLLGDPEAWKPGHLFRKPGALHRPGSGQRDLDLRVCCWTPRLLAARDLPRAPQSRRPGGPQQLGTHYTDARLEPRAHSFGLRFHRCPCRDPPHCGRCVPMQVPSYEVPGVKGDVLCRLSEKKRNMKQSGEMAIHGG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)