Kluczowe dokumenty
SAB1405964
Sigma-Aldrich
Anti-HRAS Antibody
mouse polyclonal
Synonim(y):
C-BAS/HAS, C-H-RAS, C-HA-RAS1, CTLO, H-RASIDX, HAMSV, HRAS1, K-RAS, N-RAS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-HRAS antibody produced in mouse, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~20.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRAS(3265)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog (HRAS) jest członkiem rodziny onkogenów Ras. Gen HRAS jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15.5 i ulega ekspresji w różnych izoformach. HRAS składa się z konserwatywnej domeny G i regionu hiperzmiennego. Domena G z kolei zawiera domeny przełącznika I i II. Zawiera również wtórną domenę sygnałową i motyw CAAX. Białko HRAS jest zlokalizowane w błonie Golgiego.
Immunogen
HRAS (NP_005334, 1 a.a. ~ 189 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MTEYKLVVGAGGVKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHQYREQIKRVKDSDDVPMVLVGNKCDLAARTVESRQAQDLARSYGIPYIETSAKTRQGVEDAFYTLVREIRQHKLRKLNPPDESGPGCMSCKCVLS
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HRAS wyprodukowane u myszy zostało użyte w metodzie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog (HRAS) występuje w postaci związanej z trifosforanem guanozyny (GTP), gdy jest związany z nieuporządkowanymi domenami lipidowymi. Jednak w tratwach lipidowych błony plazmatycznej HRAS jest obecny w stanie związanym z difosforanem guanozyny (GDP). Reguluje on zdarzenia sygnalizacyjne w wielu różnych procesach komórkowych. Mutacje zarodkowe w genie HRAS powodują zespół Costello, chorobę z nieprawidłowościami sercowo-naczyniowymi, niedoborem wzrostu i nieprawidłowościami układu mięśniowo-szkieletowego. Wady genu HRAS są również zaangażowane w patofizjologię wielu nowotworów, w tym raka nabłonkowo-mioepitelialnego (EMC), tarczycy, raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i raka pęcherza moczowego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sònia Guil et al.
Cancer research, 63(17), 5178-5187 (2003-09-23)
We characterized a novel protein of the Ras family, p19 (H-RasIDX). The c-H-ras proto-oncogene undergoes alternative splicing of the exon termed IDX. We show that the alternative p19 mRNA is stable and as abundant as p21 (p21 H-Ras4A) mRNA in
Christian P Kratz et al.
Human molecular genetics, 16(4), 374-379 (2006-12-14)
Costello syndrome (CS; MIM 218040) is characterized by short stature, facial dysmorphism, cardiac defects and predisposition to embryonal rhabdomyosarcoma (CS/ERMS) and other neoplasias. CS is caused by germline mutations in the HRAS gene on chromosome 11p15.5, a region showing allelic
Lihua Shu et al.
Molecular cancer therapeutics, 19(4), 999-1007 (2020-04-04)
H-Ras is a unique isoform of the Ras GTPase family, one of the most prominently mutated oncogene families across the cancer landscape. Relative to other isoforms, though, mutations of H-Ras account for the smallest proportion of mutant Ras cancers. Yet
Anne-Mette Hartung et al.
PLoS genetics, 12(5), e1006039-e1006039 (2016-05-20)
Costello syndrome (CS) may be caused by activating mutations in codon 12/13 of the HRAS proto-oncogene. HRAS p.Gly12Val mutations have the highest transforming activity, are very frequent in cancers, but very rare in CS, where they are reported to cause
Makoto Urano et al.
The American journal of surgical pathology, 43(7), 984-994 (2019-04-18)
Epithelial-myoepithelial carcinoma (EMC) is a rare salivary gland tumor that is histologically characterized by biphasic tubular structures composed of inner ductal and outer clear myoepithelial cells. Because of its histologic variety, it is sometimes challenging to make an accurate diagnosis