Kluczowe dokumenty
SAB4700624
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD24-FITC antibody produced in mouse
clone SN3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SN3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Przeciwciało SN3 reaguje z CD24, silnie glikozylowanym antygenem powierzchniowym komórek o masie 35-45 kDa. CD24 ulega ekspresji w granulocytach, limfocytach B oraz w niektórych aktywowanych limfocytach T i nowotworach złośliwych limfocytów T. Nie ulega ekspresji w ludzkich tymocytach. Nie ulega ekspresji na ludzkich tymocytach.
Immunogen
Glikoproteiny oczyszczone z ludzkiej linii komórkowej NALM-1
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asma S Al-Amoodi et al.
iScience, 27(2), 108882-108882 (2024-02-07)
For almost two decades, clinicians have overlooked the diagnostic potential of CD34neg hematopoietic stem cells because of their limited homing capacity relative to CD34posHSCs when injected intravenously. This has contributed to the lack of appeal of using umbilical cord blood
Paula González-Alonso et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-06)
Trastuzumab is the first-line targeted therapeutic drug for HER2-positive breast cancer, leading to improved overall survival. However, acquired resistance inevitably occurs. We aimed to identify, quantify, and assess the mechanisms of acquired resistance to trastuzumab. We established an acquired trastuzumab-resistant
Arijit Mal et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 597673-597673 (2021-01-26)
Substantial number of breast cancer (BC) patients undergoing radiation therapy (RT) develop local recurrence over time. During RT therapy, cells can gradually acquire resistance implying adaptive radioresistance. Here we probe the mechanisms underlying this acquired resistance by first establishing radioresistant