Kluczowe dokumenty
SAB4200779
Anti-NRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
GTPaza NRas, Transformujące białko N-Ras
Wybierz wielkość
995,00 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
995,00 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-NRAS(C-końcowe) produkowane u królików, IgG fraction of antiserum
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt ~21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 1:2,000-1:4,000 using human HEK-293T cells over-expressing NRAS protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRAS(4893)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)