SAB1405789
Anti-ACSL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACS3, FACL3, PRO2194
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSL3(2181)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MNNHVSSKPSTMKLKHTINPILLYFIHFLISLYTILTYIPFYFFSESRQEKSNRIKAKPVNSKPDSAYRSVNSLDGLASVLYPGCDTLDKVFTYAKNKFKNKRLLGTREVLNEEDEVQPNGKIFKKVILGQYNWLSYEDVFVRAFNFGNGLQMLGQKPKTNIAIFCETRAEWMIAAQACFMYNFQLVTLYATLGGPAIVHALNETEVTNIITSKELLQTKLKDIVSLVPRLRHIITVDGKPPTWSEFPKGIIVHTMAAVEALGAKASMENQPHSKPLPSDIAVIMYTSGSTGLPKGVMISHSNIIAGITGMAERIPELGEEDVYIGYLPLAHVLELSAELVCLSHGCRIGYSSPQTLADQSSKIKKGSKGDTSMLKPTLMAAVPEIMDRIYKNVMNKVSEMSSFQRNLFILAYNYKMEQISKGRNTPLCDSFVFRKVRSLLGGNIRLLLCGGAPLSATTQRFMNICFCCPVGQGYGLTESAGAGTISEVWDYNTGRVGAPLVCCEIKLKNWEEGGYFNTDKPHPRGEILIGGQSVTMGYYKNEAKTKADFFEDENGQRWLCTGDIGEFEPDGCLKIIDRKKDLVKLQAGEYVSLGKVEAALKNLPLVDNICAYANSYHSYVIGFVVPNQKELTELARKKGLKGTWEELCNSCEMENEVLKVLSEAAISASLEKFEIPVKIRLSPEPWTPETGLVTDAFKLKRKELKTHYQADIERMYGRK
Postać fizyczna
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1