Kluczowe dokumenty
SAB1405042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBE2S antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E2-EPF, E2EPF, EPF5
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE2S(27338)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę. Kodowane białko jest zdolne do tworzenia wiązania tiolowo-estrowego z ubikwityną w sposób zależny od enzymu aktywującego ubikwitynę, co jest charakterystyczną właściwością białek nośnikowych ubikwityny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UBE2S (AAH04236, 1 a.a. ~ 222 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNSNVENLPPHIIRLVYKEVTTLTADPPDGIKVFPNEEDLTDLQVTIEGPEGTPYAGGLFRMKLLLGKDFPASPPKGYFLTKIFHPNVGANGEICVNVLKRDWTAELGIRHVLLTIKCLLIHPNPESALNEEAGRLLLENYEEYAARLLTEIHGAGGPSGRAEAGRALASGTEASSTDPGAPGPGGAEGPMAKKHAGERDKKLAAKKKTDKKRALRRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yajuan Li et al.
The Journal of clinical investigation, 129(3), 1129-1151 (2019-02-12)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes significantly to interstitial matrix deposition in diabetic kidney disease (DKD). However, detection of EMT in kidney tissue is impracticable, and anti-EMT therapies have long been hindered. We reported that phosphatase and tensin homolog (PTEN) promoted transforming