Kluczowe dokumenty
SAB5700084
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
C-K-RAS, CFC2, K-RAS2A, K-RAS2B, K-RAS4A, K-RAS4B, KI-RAS, KRAS, KRAS1, KRAS2, NS, NS3, RALD, RASK2, c-Ki-ras2
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-KRASprodukowane u królików,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
3.23 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRAS(3845)
Opis ogólny
Gen ten, homolog onkogenu ras Kirsten z rodziny genów ras ssaków, koduje białko należące do nadrodziny małych GTPaz. Pojedyncza substytucja aminokwasowa jest odpowiedzialna za mutację aktywującą. Powstające w ten sposób transformujące białko jest związane z różnymi nowotworami złośliwymi, w tym gruczolakorakiem płuc, gruczolakiem śluzowym, rakiem przewodowym trzustki i rakiem jelita grubego. Alternatywny splicing prowadzi do wariantów kodujących dwie izoformy, które różnią się w regionie C-końcowym.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 30-188 ludzkiego KRAS (NP_004976.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)