Kluczowe dokumenty
SAB1403888
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSS GSS recomb antibody produced in mouse
clone 4B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GSHS, MGC14098
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSS(2937)
Opis ogólny
Glutation jest ważny dla różnych funkcji biologicznych, w tym ochrony komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym przez wolne rodniki, detoksykacji ksenobiotyków i transportu błonowego. Białko kodowane przez ten gen funkcjonuje jako homodimer katalizujący drugi etap biosyntezy glutationu, którym jest zależna od ATP konwersja gamma-L-glutamylo-L-cysteiny do glutationu. Defekty tego genu są przyczyną niedoboru syntetazy glutationu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Białko rekombinowane GSS.
Sekwencja
MATNWGSLLQDKQQLEELARQAVDRALAEGVLLRTSQEPTSSEVVSYAPFTLFPSLVPSALLEQAYAVQMDFNLLVDAVSQNAAFLEQTLSSTIKQDDFTARLFDIHKQVLKEGIAQTVFLGLNRSDYMFQRSADGSPALKQIEINTISASFGGLASRTPAVHRHVLSVLSKTKEAGKILSNNPSKGLALGIAKAWELYGSPNALVLLIAQEKERNIFDQRAIENELLARNIHVIRRTFEDISEKGSLDQDRRLF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yueyue Yang et al.
Cancer cell international, 20(1), 587-587 (2020-12-30)
Ferroptosis is the process of cell death triggered by lipid peroxides, and inhibition of glutathione (GSH) synthesis leads to ferroptosis. Liver cancer progression is closely linked to ferroptosis suppression. However, the mechanism by which inhibition of GSH synthesis suppresses potential